Learn More
Miele™ Upper Basket
For use with centrifuge tubes, vials, test tubes for fraction collection, or autosample vials
Marca:  Miele™ 3807410
Codice prodotto. 13182250
  • 2445.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 30-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Suitable for narrow-necked and laboratory glassware
  • Vertical clearance: 170 mm
  • Equipped with connection for hot air drying
  • Powder dispensing not possible
Specifica
Specifica
33 Jets (E351) 4 x 160mm, 33 clips for nozzle 4 x 160mm (E353)
in acciaio inox
in acciaio inox
1 Each
250 mm
Upper Basket
33 Bicchieri a collo stretto
Narrow-Necked Glassware
531 mm
475 mm