Learn More
Miele™ Upper Basket
For use with centrifuge tubes, vials, test tubes for fraction collection, or autosample vials
2445.00€
Specifica
Product Type | Upper Basket |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Narrow-Necked Glassware |
Quantità | 1 Each |
Larghezza (sistema metrico) | 531 mm |
Profondità (sistema metrico) | 475 mm |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
13182250
|
Miele™
3807410 |
Upper Basket | 33 Jets (E351) 4 x 160mm, 33 clips for nozzle 4 x 160mm (E353) |
2445.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
With injector unit vials, test tubes, autosampler tubes clearance 190mm 531mm (w) x 475mm (d) x 260mm (h) MieleSpecifica
Upper Basket | |
1 Each | |
475 mm |
Narrow-Necked Glassware | |
531 mm |