Learn More
Liebherr™ Upright Pharmacy Fridge with Shelves
Secure, accurate and ultra energy-efficient fridge storage of temperature-sensitive pharmacy products, the Liebherr™ Pharmacy Fridge is fully-equipped for pharmacy applications with Liebherr build-quality you can rely on.
3142.03€ - 3674.13€
Specifica
Tipo Pharmacy Fridge
Gamma di temperatura 5°C
Sensore di temperatura PT1000
Refrigerante R 600a
No. of Doors 1
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Door Style Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Door Style Prezzo Quantità e disponibilità  
17819106
Vedere i documenti
Liebherr™
HMFVH4001
394 L Solid Reversible Self-closing with Lock
3142.03€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17889096
Vedere i documenti
Liebherr™
HMFVH4011
420 L Glass Self-closing
3359.73€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17818306
Vedere i documenti
Liebherr™
HMFVH5501
558 L Solid Reversible Self-closing with Lock
3451.94€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17808306
Vedere i documenti
Liebherr™
HMFVH5511
558 L Glass Self-closing
3674.13€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Upright pharmacy fridge, reach-in, 1 section, DIN 13277 compliant
  • Temperature set to 5°C, white exterior, commercial-grade moulded polystyrol interior, fan-assisted refrigeration
  • Refrigerant R 600a, connection rating 2.0 A, 220-240V/50/1-ph,ultra-efficient
  • Digital controller with 2.4 in. touch and swipe color display and 0.1°C resolution, password keypad lock
  • Connectivity: Integrated LAN/WLAN interface and integrated data logger with USB-port
  • Access port for external temperature probe, additional safety thermostat
  • Advanced optical alarms and alarm history with min/max temperatures, duration etc.
  • Interior lighting: vertical LED on left-side wall
  • Electronic door lock with remote control, reversible hinges, self-closing door with
Specifica
Specifica
Pharmacy Fridge
PT1000
1
White Powder-coated
Upright
Low-maintenance Rear-wall Wire-on-tube
Timed Off-cycle
CFC-free
CEE 7/7
1, Single Phase
5°C
R 600a
Scratch-resistant Painted Steel
ISO 9001, ISO 14001, CE
White
1 x 10 mm dia.
SmartCoolingHub
2.0 A
220/240 V
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Liebherr™ Upright Pharmacy Fridge with Shelves