Learn More
Urea, ≥99.5%, Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 15845488
Urea, ≥99.5%, Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15845488 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
1 kg, Plastic bottle
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Codice prodotto. 15845488
Marca: Thermo Scientific J75826.A1
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Chaotropic agent used in denaturing polyacrylamide gel electrophoresis. When 8M urea is not sufficiently denaturing, 40% formamide may be included.
  • Chaotropic agent used in denaturing polyacrylamide gel electrophoresis.
  • When 8M urea is not sufficiently denaturing, 40% formamide may be included.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57-13-6
Formula molecolare CH4N2O
Molecular Weight (g/mol) 60.056
Numero MDL MFCD00008022
InChI Key XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
IUPAC Name urea
SMILES C(=O)(N)N
Specifica
Materiale o nome chimico Urea
Punto di fusione 132°C to 135°C
Densità 1.335
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare NH2CONH2
Quantità 1 kg
Beilstein 635724
Gravità specifica 1.335
Peso formulazione 60.06
Percent Purity ≥99.5%
Grado Biologia molecolare
Forma fisica Crystalline Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto234695 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/06/2024 Catalog NumberJ75826.A1,J75826.A7
Numero di lotto234131 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/06/2024 Catalog NumberJ75826.A1,J75826.A7
Numero di lotto200928 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/11/2023 Catalog NumberJ75826.A1,J75826.A7
Numero di lotto200927 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/11/2023 Catalog NumberJ75826.A1,J75826.A7
Numero di lotto204280 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/11/2023 Catalog NumberJ75826.A1,J75826.A7
Titolo del prodotto
Urea, ≥99.5%, Molecular Biology Grade, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals >