Learn More
Urethane, 97%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10523514
Urethane, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10523514
1 kg, Plastic bottle
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Codice prodotto. 10523514
Marca: Thermo Scientific Acros 325540010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51-79-6
Formula molecolare C3H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 89.09
Numero MDL MFCD00007966
InChI Key JOYRKODLDBILNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo urethane, urethan, ethylurethane, carbamic acid ethyl ester, ethyl urethane, carbamic acid, ethyl ester, ethylcarbamate, pracarbamine, leucethane, pracarbaminVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 5641
ChEBI CHEBI:17967
IUPAC Name ethyl carbamate
SMILES CCOC(=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico Urethane
Nota nome 97%
Punto di fusione 47.0°C to 51.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 182.0°C to 184.0°C
Punto d'infiammabilità 92°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare H2NCO2C2H5
Quantità 1 kg
Beilstein 03,22
Fieser 01,127
Indice di Merck 15,10059
Informazioni di solubilità Solubility in water: 200g/100 mL (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol (125g/100 mL),chloroform,(111g/100 mL),ether (66.67g/100 mL),glycerol,(40g/100 mL),,slightly soluble in olive oil (3g/100 mL)
Peso formulazione 89.09
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0466379 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/09/2024 Catalog Number325540500,325542500,325540010
Numero di lottoA0458693 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/12/2023 Catalog Number325540500,325542500,325540010
Numero di lottoA0404906 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number325540500,325542500,325540010
Numero di lottoA0416065 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/12/2022 Catalog Number325540500,325542500,325540010
Numero di lottoA0447888 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2022 Catalog Number325540500,325542500,325540010
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Urethane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Titolo del prodotto
Urethane, 97%, Thermo Scientific Chemicals >