Learn More
Thermo Scientific™ USA Standard Sieves, 170 Mesh
Brass frame and Stainless-steel mesh sieves
120.60€
Specifica
Tipo | Sieve |
---|---|
Materiale | Stainless Steel |
Certificazione/Conformità | ASTM E11 |
Descrizione | 170 Mesh |
Codice del prodotto | Marca | Profondità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Profondità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11349177
|
Thermo Scientific™
|
2.54cm | 7.62cm |
120.60€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Brass frame, stainless steel mesh sieves meet ASTM E11 requirements and all current amendments
- Sieves are full height
- 3 in. diameter sieves are 1 in. deep
- 8 in. diameter sieves are 2 in. deep
- 12 in.diameter sieves are 3 in. deep
Specifica
Sieve | |
Stainless Steel | |
ASTM E11 | |
170 Mesh |
Sicurezza e movimentazione
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only