Learn More
Syngene™ UV Transilluminator, Benchtop
Syngene UV Transilluminator for illumination of any sample excited by UV light is sealed to allow wet gels on surfaces
Marca: Syngene™ BT-2020M-E60
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
Fixed | |
241 mm | |
315 mm | |
Benchtop use | |
200 x 200 mm | |
230 V 60 Hz 230 w | |
Syngene 2020M-E60 | |
60 Hz |
302 nm | |
80 mm | |
UV Transilluminator | |
230 w | |
315 x 241x 80mm | |
200 x 200 mm | |
230 V |
Titolo del prodotto
Syngene™ UV Transilluminator, Benchtop > Wavelength: 302nm