Learn More
uvex 1 Lady Safety Shoe S2
Sporty, multifunctional safety shoe
Marca: uvex 8562842
121.84 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Specifica
ESD certified, EN ISO 20345: 2011 S2 SRC | |
Ladies safety shoe | |
42 | |
11 mm | |
Trainers | |
ESD Safety Shoe |
Gray, Pink | |
Microvelour | |
Composite | |
Unisex | |
No |