Learn More
uvex 1 Lady Safety Shoe S2
Sporty, multifunctional safety shoe
134.00€ - 135.00€
Specifica
Colore | Gray, Pink |
---|---|
Materiale | Microvelour |
Materiale dello zoccolo | Composite |
Sesso | Unisex |
Ankle Style | Trainers |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15301363
|
uvex
8562835 |
35 |
135.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15311363
|
uvex
8562836 |
36 |
135.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15321363
|
uvex
8562837 |
37 |
134.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15331363
|
uvex
8562838 |
38 |
134.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15341363
|
uvex
8562839 |
39 |
135.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15351363
|
uvex
8562840 |
40 |
135.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15361363
|
uvex
8562841 |
41 |
135.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15371363
|
uvex
8562842 |
42 |
135.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15381363
|
uvex
8562843 |
43 |
135.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Specifica
Gray, Pink | |
Composite | |
Trainers | |
ESD Safety Shoe |
Microvelour | |
Unisex | |
No |