Learn More
Uvex™ 1 Safety Shoe S1
Sporty, multifunctional safety shoe in loafer style
Marca: Uvex™
118.63 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Specifica
ESD certified, EN ISO 20345: 2011 S1 SRC | |
Loafer | |
45 | |
11 mm | |
Trainers | |
ESD Safety Shoe |
Black | |
Microvelour | |
Composite | |
Unisex | |
No |