Learn More
Uvex™ 1 Safety Shoe S1
Sporty, multifunctional safety shoe in loafer style
130.00€ - 135.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ESD certified, EN ISO 20345: 2011 S1 SRC |
---|---|
Colore | Black |
Progettazione | Loafer |
Materiale | Microvelour |
Materiale dello zoccolo | Composite |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15381133
|
Uvex™
8543838 |
38 |
130.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15311143
|
Uvex™
8543841 |
41 |
135.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15351143
|
Uvex™
8543845 |
45 |
130.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Specifica
ESD certified, EN ISO 20345: 2011 S1 SRC | |
Loafer | |
Composite | |
Unisex | |
No |
Black | |
Microvelour | |
11 mm | |
Trainers | |
ESD Safety Shoe |