Learn More
Uvex™ 1 Safety Shoe S2
Sporty, multifunctional safety shoe
Marca: Uvex™ 8544844
123.24 EUR valido fino al 2025-03-09
Usa il codice promo "24130" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Specifica
ESD certified, EN ISO 20345: 2011 S2 SRC | |
Loafer | |
44 | |
11 mm | |
Trainers | |
ESD Safety Shoe |
Black | |
Microvelour | |
Composite | |
Unisex | |
No |