Learn More
Uvex™ 1 Safety Shoe S2
Sporty, multifunctional safety shoe
133.00€ - 140.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ESD certified, EN ISO 20345: 2011 S2 SRC |
---|---|
Colore | Black |
Progettazione | Loafer |
Materiale | Microvelour |
Materiale dello zoccolo | Composite |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15381203
|
Uvex™
8544836 |
36 |
140.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15391203
|
Uvex™
8544837 |
37 |
135.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15301213
|
Uvex™
8544838 |
38 |
140.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15311213
|
Uvex™
8544839 |
39 |
135.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15321213
|
Uvex™
8544840 |
40 |
135.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15331213
|
Uvex™
8544841 |
41 |
135.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15341213
|
Uvex™
8544842 |
42 |
133.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15351213
|
Uvex™
8544843 |
43 |
135.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15361213
|
Uvex™
8544844 |
44 |
133.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15371213
|
Uvex™
8544845 |
45 |
135.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15381213
|
Uvex™
8544846 |
46 |
133.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15391213
|
Uvex™
8544847 |
47 |
140.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15301223
|
Uvex™
8544848 |
48 |
140.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15311223
|
Uvex™
8544849 |
49 |
140.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Specifica
ESD certified, EN ISO 20345: 2011 S2 SRC | |
Loafer | |
Composite | |
Unisex | |
No |
Black | |
Microvelour | |
11 mm | |
Trainers | |
ESD Safety Shoe |