Learn More
uvex C500 Foam Cut Protection Gloves
Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
11
Descrizione
Specifica
Specifica
Certificazione/Conformità | OEKO-TEX™ Standard 100 |
Certifications/Compliance (Europe) | EN 407: Contact Heat Level 1 |
Applicazioni | Industrial |
Coating Material | HPE |
Colore | Green, Black |
Hand | Ambidestri |
Latex Free | Sì |
Materiale | HPPE, Polyamide, Bamboo |
Product Type | Cut-resistant Gloves |
Size | 6 |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
uvex C500 Foam Cut Protection Gloves >