Learn More
Uvex™ Pheos Eyewear
Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Click to view available options
Colore telaio:
Black, gray
Cool Gray
Green, Gray
Yellow, Black
Descrizione
Specifica
Specifica
Certificazione/Conformità | EN 170 |
Tipo di lente | Uvex™ supravision excellence |
Lens Coating | Anti-fog, Scratch-resistant |
Descrizione | Shield-lens spectacle |
Lens Tint | Clear |
Product Type | Ergonomic Safety Glasses |
Colore telaio | Cool Gray |
Materiale | Polycarbonate |
Monouso | Reusable |
Lens Material | Policarbonato |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Uvex™ Pheos Eyewear >