Learn More
Cole-Parmer™ V Series Stuart™ Vortex Mixer
This V Series Stuart™ Vortex Mixer is a compact unit perfect for individual work stations.
246.00€ - 483.00€
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Intervallo di velocità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Intervallo di velocità Prezzo Quantità e disponibilità  
12017134
Vedere i documenti
Cole-Parmer™
04729-01
Fixed Speed
334.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12027134
Vedere i documenti
Cole-Parmer™
04729-03
200 to 2500rpm
483.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15401435
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cole-Parmer™
04729-13
2500 to 4500rpm
246.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Mix a wide variety of tube sizes and shapes with the included rubber cup head.
  • Heavy die-cast body won't dance across your bench.
  • Automatic start when the soft rubber cup is pressed down.
  • The Vortex mixer provides rapid mixing of samples contained in test-tubes, small flasks and bottles.
  • Starts automatically when the rubber cup is depressed and stops once vessel is removed.
  • Control the mixing speed by selecting from 200 rpm for more gentle mixing to 2500 rpm for vigorous agitation.
  • Heavy die-cast body for stability during use.
  • Includes integral retort rod for securing vessels above the vortex action for long-term mixing.
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Cole-Parmer™ V Series Stuart™ Vortex Mixer