Learn More
Thermo Scientific™ Stufe a vuoto per riscaldamento e essiccazione Vacutherm
Asciuga fino a sei volte più velocemente rispetto alle unità convenzionali. Queste stufe offrono un eccellente trasferimento del calore e un riscaldamento rapido, riducendo al minimo i tempi di funzionamento. Un'ampia gamma di opzioni consente configurazioni specifiche per applicazione.
7346.55€ - 27135.00€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Descrizione | Temperatura (sistema metrico) | Requisiti elettrici | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Descrizione | Temperatura (sistema metrico) | Requisiti elettrici | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10664142
|
Thermo Scientific™
51014550 |
25 l | Riscaldamento a camicia VT 6025 | 200 °C | 230 V 50/60 Hz |
7346.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10451341
|
Thermo Scientific™
51014552 |
25 L | Jacket-Heating VT 6025 w/inert gas connection | 200°C | 230 V 50/60 Hz |
8361.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10254604
|
Thermo Scientific™
51014553 |
25 L | Jacket-Heating VT 6025 w/inert gas connection, digital pressure display and recorder output | 200°C | 230 V 50/60 Hz |
12160.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10019490
|
Thermo Scientific™
51014539 |
53 l | Riscaldamento a camicia VT 6060 M | 200 °C | 230 V 50/60 Hz |
11859.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10488431
|
Thermo Scientific™
51014541 |
128 L | Jacket-Heating VT 6130 M | 200°C | 230 V 50/60 Hz |
17085.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15424610
|
Thermo Scientific™
51014542 |
53 L | Shelf-Heating VT 6060 P w/Digicon multi-channel controller | 300°C/400°C | 230 V 50/60 Hz |
17989.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11606380
|
Thermo Scientific™
51014543 |
128 L | Shelf-Heating VT 6130 P w/Digicon multi-channel controller | 300°C/400°C | 230 V 50/60 Hz |
27135.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Asciuga fino a sei volte più velocemente rispetto alle unità convenzionali. Le stufe a vuoto e per essiccazione Thermo Scientific™ Vacutherm offrono capacità eccezionali per l'essiccazione rapida e delicata. L'eccellente trasferimento del calore e il riscaldamento rapido riducono al minimo i tempi di funzionamento. La finestra frontale in vetro di sicurezza a doppio pannello offre una protezione esclusiva contro l'implosione. Il sistema modulare consente configurazioni specifiche per l'applicazione attraverso un'ampia gamma di opzioni di apparecchiature. La documentazione relativa a temperatura e pressione è disponibile per soddisfare i requisiti ISO 9000 e GLP/GMP.
- Microprocessore Kelvitron™ di facile utilizzo (stufe riscaldate a camicia) o controller Digicon multicanale (stufe riscaldate a scaffale)
- Display analogico della pressione
- Il sensore di temperatura eccessiva protegge la stufa e il campione
- Sportelli in vetro di sicurezza a doppio pannello
- Raccordi per vuoto, tubi e valvola a sfera in acciaio inox
- L'attacco per gas inerte con valvola di precisione e la valvola di sicurezza della sovrapressione rilasciano gas non infiammabili e non tossici
- Sportello di accesso a norma DN25 nella parete posteriore
Modelli riscaldati a camicia
- Utilizzo possibile a temperature fino a 200 °C
Modelli riscaldati a scaffale
- Utilizzo possibile a temperature fino a 300 °C, con opzione anche fino a 400 °C
- Per temperature di 300 °C, l'unità richiede un controller S Digicon installato dalla fabbrica con codice prodotto 51900195
- Per temperature di 400 °C, l'unità 51023263 richiede un controller S Digicon installato dalla fabbrica con codice prodotto 51900196
- Per temperature di 400 °C, l'unità 51026264 richiede un controller S Digicon installato dalla fabbrica con codice prodotto 51900197
- Per un trasferimento ottimale del calore
Prodotto consigliato per:
- Asciugatura di materiali termosensibili
- Asciugatura senza residui di parti complesse
- Recupero mirato di prodotti degassati
Per applicazioni con solventi infiammabili, rivolgersi al rappresentante di vendita per la nostra versione BL con funzioni di sicurezza aggiuntive
Garanzia: 2 anni su componenti e manodopera