Learn More
Lenz Laborglasintrumente Vacuum Stopcocks, 1-Way, Parallel
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 02941804
Codice prodotto. 10748081
  • 77.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 19-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Acc. to DIN 12545 and in addition to DIN standard
  • With parallel side arms and hollow glass plug
  • Material: borosilicate glass 3.3
  • Leakage rate acc. to DIN 12540-1
Specifica
Specifica
4 mm
Borosilicate Glass (3.3)