missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasintrumente Vacuum Stopcocks, 1-Way, Parallel
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
76.00€ - 153.00€
Codice del prodotto | Marca | Foro spina | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Foro spina | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10101811
|
Lenz Laborglasintrumente
02942408 |
8 mm |
124.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10111761
|
Lenz Laborglasintrumente
02941402 |
2.5 mm |
76.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10560122
|
Lenz Laborglasintrumente
02942106 |
6 mm |
100.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10570122
|
Lenz Laborglasintrumente
02942910 |
10 mm |
153.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10748081
|
Lenz Laborglasintrumente
02941804 |
4 mm |
77.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Acc. to DIN 12545 and in addition to DIN standard
- With parallel side arms and hollow glass plug
- Material: borosilicate glass 3.3
- Leakage rate acc. to DIN 12540-1
Specifica
Borosilicate Glass (3.3) |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto