Learn More
OHAUS™ Valor™ 2000 Scale
La bilancia per alimenti impermeabile OHAUS Valor 2000 supera tutte le aspettative e definisce un nuovo standard di settore grazie a un binomio vincente: velocità e durata. Perfetto per ambienti secchi o umidi.
Marca: OHAUS™ 30072316
267.38 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- La robusta tastiera in policarbonato costituisce una valida protezione da coltelli e altri strumenti affilati utilizzati nelle applicazioni di preparazione, lavorazione e porzionatura degli alimenti.
- L'esclusivo design Flow-Thru IP68 del modello Valor 2000, certificato NSF, consente di scaricare l'umidità della bilancia se utilizzata in condizioni ambientali umide.
- Il tempo di stabilizzazione è inferiore a mezzo secondo. Gli ampi display a LED anteriori e posteriori consentono una facile visualizzazione, permettendo così a due operatori di condividere un'unica bilancia.
Specifica
50 ore con batteria ricaricabile | |
15.00 kg | |
2.000000 g | |
V22PWE15T | |
2.000000 g | |
-10°C to +40°C | |
256 x 280 x 121 mm |
Armatura in ABS con piattaforma in acciaio inossidabile (PW), armatura e piattaforma in acciaio inossidabile (XW), indicatore di livellamento anteriore | |
Doppio display a LED rossi | |
2.000000 g | |
IPX8 | |
0.500 sec. | |
Grammo, Chilogrammo, Oncia, Libbra, Libbra:Oncia | |
5.000 kg |
Titolo del prodotto
OHAUS™ Valor™ 2000 Scale > Model: V22PWE15T