Learn More
Vanadium Pentoxide, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Vanadium Pentoxide |
CAS | 1314-62-1 |
Quantità | 500 g |
Formula molecolare | O5V2 |
Numero MDL | MFCD00011457 |
Sinonimo | vanadium v oxide, vanadium pentoxide, divanadium pentaoxide, divanadium pentoxide, vanadic anhydride, vanadin v oxide, vanadium oxide v2o5, vanadium pentaoxide, vanadic acid anhydride |
InChI Key | GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | O=[V](=O)O[V](=O)=O |
IUPAC Name | dioxovanadiooxy(dioxo)vanadium |
Molecular Weight (g/mol) | 181.88 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H332-Nocivo se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H361d-Sospettato di nuocere al feto.
- H372-Provoca danni agli organi.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Titolo del prodotto
Vanadium Pentoxide, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™ >