Learn More
Vanadyl(IV) acetylacetonate, 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10163880
Vanadyl(IV) acetylacetonate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10163880
50 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10163880
Marca: Thermo Scientific Acros 199590500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3153-26-2
Formula molecolare C10H14O5V
Molecular Weight (g/mol) 265.16
Numero MDL MFCD00000032
InChI Key JFHJZWAQYMGNBE-SUKNRPLKSA-L
Sinonimo vanadyl acetylacetonate, bis 2,4-pentanedionato vanadium iv oxide
PubChem CID 131674261
IUPAC Name (Z)-4-oxopent-2-en-2-olate;vanadium(2+);hydrate
SMILES O=[V++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Vanadyl(IV) acetylacetonate
Nota nome 99%
Punto di fusione 256.0°C to 259.0°C
Colore Blue-Green to Green
Punto d'infiammabilità 79°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3COCH=C(CH3)O)2V=O
Quantità 50 g
Fieser 02,456; 03,331; 11,47; 13,54; 15,57; 15,186
Informazioni di solubilità Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in methanol (6.4 g/100 mL), ethanol, ether, chloroform, acetone, dioxane, benzene (0.9 g/100 m, l), pyridine
Peso formulazione 265.15
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0441772 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data03/11/2023 Catalog Number199590500,199592500,199590010
Numero di lottoA0451496 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/05/2023 Catalog Number199590500,199592500,199590010
Numero di lottoA0398975 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2022 Catalog Number199590500,199592500,199590010
Numero di lottoA0395376 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2022 Catalog Number199590500,199592500,199590010
Numero di lottoA0401641 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/10/2021 Catalog Number199590500,199592500,199590010
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Vanadyl(IV) acetylacetonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Titolo del prodotto
Vanadyl(IV) acetylacetonate, 99%, Thermo Scientific Chemicals >