Learn More
Vanillin, 99%, pure, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10041610
Vanillin, 99%, pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10041610
1 kg, Plastic bottle
Click to view available options
Quantità:
2 g
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Plastic drum
Codice prodotto. 10041610
Marca: Thermo Scientific Acros 140820010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 121-33-5
Formula molecolare C8H8O3
Molecular Weight (g/mol) 152.15
Numero MDL MFCD00006942,MFCD08702848
InChI Key MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo vanillin, vanillaldehyde, vanillic aldehyde, vanilla, p-vanillin, 2-methoxy-4-formylphenol, vanilline, lioxin, 4-hydroxy-m-anisaldehyde, 3-methoxy-4-hydroxybenzaldehyde
PubChem CID 1183
ChEBI CHEBI:18346
IUPAC Name 4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
SMILES COC1=CC(C=O)=CC=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico Vanillin
Punto di fusione 81°C to 84°C
Colore White to Yellow
Densità 1.0600g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 1 kg
Beilstein 08, 247
Indice di Merck 15, 10120
Peso formulazione 152.15
Percent Purity ≥98.5%
Grado Pure
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Vanillin
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
Vanillin, 99%, pure, Thermo Scientific Chemicals >