Learn More
Vanillin, 99%, pure, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10387020
Vanillin, 99%, pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10387020
100 g, Plastic bottle
Click to view available options
Quantità:
2 g
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Plastic drum
Codice prodotto. 10387020
Marca: Thermo Scientific Acros 140821000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 121-33-5
Formula molecolare C8H8O3
Molecular Weight (g/mol) 152.15
Numero MDL MFCD00006942,MFCD08702848
InChI Key MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo vanillin, vanillaldehyde, vanillic aldehyde, vanilla, p-vanillin, 2-methoxy-4-formylphenol, vanilline, lioxin, 4-hydroxy-m-anisaldehyde, 3-methoxy-4-hydroxybenzaldehydeVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 1183
ChEBI CHEBI:18346
IUPAC Name 4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
SMILES COC1=CC(C=O)=CC=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico Vanillin
Punto di fusione 81°C to 84°C
Colore White to Yellow
Densità 1.0600g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 100 g
Beilstein 08, 247
Indice di Merck 15, 10120
Peso formulazione 152.15
Percent Purity ≥98.5%
Grado Pure
Forma fisica Crystalline Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0465768 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/09/2024 Catalog Number140820010,140820020,140822500,140820050,140821000
Numero di lottoB0155863 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/06/2024 Catalog Number140820010,140820020,140822500,140820050,140821000
Numero di lottoA0460137 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/02/2024 Catalog Number140820010,140820020,140822500,140820050,140821000
Numero di lottoB0150474 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/11/2023 Catalog Number140820010,140820020,140822500,140820050,140821000
Numero di lottoB0148206 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/10/2023 Catalog Number140820010,140820020,140822500,140820050,140821000
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Vanillin
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
Vanillin, 99%, pure, Thermo Scientific Chemicals >