Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Adapters for Semi-Rigid Tubing, UNF(M)
VapLock™ Adapters for Semi-Rigid Tubing, UNF(M) are designed for secure liquid-tight connections
58.85€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Solvent Safety |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | VapLock Solvent Containment Systems |
Codice del prodotto | Marca | Size | Dimensioni filettatura (sistema imperiale) | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Dimensioni filettatura (sistema imperiale) | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17182435
|
Cole-Parmer™
12020-03 |
1/16 in. OD Compression x UNF(M) | 1/4 in.-28 UNF(M) | Green / Blue PP / ETFE |
58.85€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Color-coded for easy identification
- Features two-piece nut and ferrule system
Warranty
None
Specifica
Solvent Safety | |
VapLock Solvent Containment Systems |