Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Relief Valves for Solvent Management
VapLock™ Inlet Check Valves for Solvent Management maintain pressure equilibrium within the bottle for safe solvent handling
123.00€
Specifica
Tipo Relief Valve
Da utilizzare con (applicazione) Solvent Safety
Da utilizzare con (apparecchiatura) VapLock Solvent Containment Systems
Dimensioni filettatura (sistema imperiale) 1/4 in.-28 UNF(M)
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Materiale Pressione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Materiale Pressione Prezzo Quantità e disponibilità  
15894434
Vedere i documenti
Cole-Parmer™
12020-62
PTFE, FFKM 0.1 to 0.25 psi crack pressure
123.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 28-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Choice of 0.1 to 0.25 psi or 1 to 2.5 psi cracking pressure
Warranty
None
Specifica
Specifica
Relief Valve
Solvent Safety
VapLock Solvent Containment Systems
1/4 in.-28 UNF(M)
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Cole-Parmer™ VapLock™ Relief Valves for Solvent Management