Learn More
WTW™ Variable Wave-length Thermoreactor with 4 Temperature Settings
For the disintegration of COD, total nitrogen and total phosphorus
1135.00€ - 2005.00€
Specifica
Product Type | Thermoreactor |
---|---|
Hertz | 50/60 Hz |
Tensione | 230/115 V |
Profondità (sistema metrico) | 315 mm |
Altezza (sistema metrico) | 185 mm |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10041862
|
WTW™
1P22-1 |
2 x 12 Reaction Cuvettes |
1515.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10132342
|
WTW™
1P23-1 |
2 x 12 Reaction Cuvettes in 2 heating blocks |
2005.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10159081
|
WTW™
1P21-1 |
12 Reaction Cuvettes |
1135.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Thermoreactors for the disintegration of COD, total nitrogen and total phosphorus, including brief and self-programmed high temperature disintegration up to 170°C. The high reaction temperature over a defined period of time ensures a complete degradation of the sample. The required temperatures and degradation times for the standard parameters are stored in every WTW thermoreactor. In addition, there are different options for self programming and cuvette numbers available.Specifica
Thermoreactor | |
230/115 V | |
185 mm |
50/60 Hz | |
315 mm | |
256 mm |