Learn More
VACUUBRAND™ VARIO™ PC 3010 NT Select Chemistry Pumping Unit
GREENER_CHOICE
The PC 3010 NT pumping unit precisely controls vacuum level to achieve unparalleled process control. With its combination of high pumping speed and fractional-millibar ultimate vacuum, this pump is suitable for demanding applications, even with high boiling point solvents at low temperatures.
13995.00€
Specifica
Vuoto max 0.6 mbar
Include Mounted Pump, Manual
Livello di rumorosità 47 dBA
Peso (sistema metrico) 29.7 kg
Portata 12.8 m3/hr.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Tipo di spina Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo di spina Prezzo Quantità e disponibilità  
17744919
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
VACUUBRAND™
25744850
CEE
13995.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 28-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17754919
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
VACUUBRAND™
25744851
CH
13995.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 28-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17764919
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
VACUUBRAND™
25744852
UK
13995.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 10-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • VACUU·SELECT vacuum controller with graphical user interface and predefined applications simplifies work in laboratory
  • Automatic boiling point detection and adjustment of vacuum for short process times
  • Ideal for evaporation of large amounts of high-boiling solvents, even at low temperatures
  • Extra long diaphragm life for minimum operational and servicing costs
  • Environmental compatibility through low energy consumption and efficient solvent recovery
Specifica
Specifica
0.6 mbar
47 dBA
12.8 m3/hr.
616 mm
Vacuum System
Work in Miniplants, Kilo Labs, Scale-up Facilities
Rotary Evaporators, Vacuum Drying Ovens, Vacuum Distillation Columns
Mounted Pump, Manual
29.7 kg
450 mm
387 mm
IP40
1.1 bar
200/230 V