Learn More
Eppendorf™ Varispenser™ 2, Bottle-Top Dispenser
Varispenser™ 2, Bottle-Top Dispenser is ideal for dispensing aliquots of liquid from large supply bottles.
330.00€ - 633.00€
Specifica
Product Type Analog Bottletop Dispenser with Adapters
Canali 1
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15707357
Vedere i documenti
Eppendorf™
4966000010
0.2 to 2 mL
330.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15717357
Vedere i documenti
Eppendorf™
4966000029
0.5 to 5 mL
330.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15727357
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf™
4966000037
1 to 10 mL
330.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 20-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15737357
Vedere i documenti
Eppendorf™
4966000045
2.5 to 25 mL
439.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15747357
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf™
4966000053
5.0 to 50 mL
482.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15757357
Vedere i documenti
Eppendorf™
4966000061
10 to 100 mL
633.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Varispenser™ 2 is ideal for dispensing aliquots of liquid from large supply bottles.
  • Standard GL 45 thread on all sizes for most common bottle threads
  • Safety valve balls in discharge valve prevents leakage when discharge tube is not mounted
  • Screwable air vent cap for easy assembly of drying tube or microfilter
  • Oval-shaped dispenser housing for easy transportation
  • PFA seal of the sliding piston prevents seizing up
  • Fixation slide on interior toothed track for rapid and accurate volume adjustment
  • High chemical resistance of all dispensing components
  • Telescopic aspirating tubes for variable adjustment to bottle height
  • Fully autoclavable without disassembly
  • User adjustment option
Specifica
Specifica
Analog Bottletop Dispenser with Adapters
1
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Varispenser™ 2, Bottle-Top Dispenser