Learn More
Tocris™ VCP 171
Positive allosteric modulator (PAM) of A1 receptors; also allosteric partial agonist in absence of orthosteric agonist
247.00€ - 953.00€
Specifica
Materiale o nome chimico [2-Amino-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-thienyl]phenylmethanone
CAS 1018830-99-3
Bersaglio Adenosine A1 Receptor Modulators
Formula molecolare C18H12F3NOS
Purezza 0.98
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
18779916
Vedere i documenti
Tocris™
6261/10
10 mg
247.00€
10mg
18759886
Vedere i documenti
Tocris™
6261/50
50 mg
953.00€
50mg
Descrizione
Descrizione
VCP 171 is an adenosine A1 receptor positive allosteric modulator (PAM) (pKB = 5.65, binding cooperativity with NECA 0.68). In absence of orthosteric agonist, VCP171 behaves as an allosteric partial agonist, inhibiting cAMP activity. Inhibits AMPA receptor-mediated evoked excitatory postsynaptic current (eEPSC) amplitude in lamina I and II neurons in a rat partial nerve-injury model of neuropathic pain.
Specifica
Specifica
[2-Amino-4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-thienyl]phenylmethanone
Adenosine A1 Receptor Modulators
0.98
1018830-99-3
C18H12F3NOS
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Recommended Storage : Store at -20°C
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Tocris™ VCP 171