Learn More
3M™ Versaflo™ M-Series Faceshields and Helmets
3M™ Versaflo™ M-Series Faceshields and Helmets can help protect your workers from a variety of respiratory and impact hazards while maintaining comfort. They are are lightweight, compact and easy to maintain.
Marca:  3M™ 7100257936
345.51 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17809271
  • 499.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 27-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Ottieni una protezione estremamente integrata e versatile da un'ampia gamma di rischi legati a vie respiratorie, viso, occhi e testa con gli elmetti 3M™ Versaflo™ serie M-300. I modelli disponibili includono Versaflo™ M-306 con una tenuta facciale per uso genico adatta per applicazioni nel settore edile e nell'industria pesante o Versalo™ M-307 con una tenuta facciale ignifuga adatta per applicazioni con particelle calde, ad esempio in impianti di fusione, fonderie e altre applicazioni di lavorazione dei metalli.
  • I nostri elmetti offrono protezione della testa in conformità alla norma EN397, quindi sono adatti all'uso nei cantieri edili dove è necessaria la protezione respiratoria.
  • La bardatura completamente regolabile include un'imbracatura in tessuto per un'ottimale vestibilità e distribuzione del peso, mentre il deflettore consente agli utilizzatori di indirizzare il flusso d'aria all'interno del copricapo, garantendo maggiore controllo e comfort.
  • La visiera abbina un'eccellente visibilità periferica a una buona nitidezza ottica ed è realizzata in policarbonato rivestito per una maggiore resistenza ai graffi e agli agenti chimici. Soddisfano i più elevati requisiti prestazionali in ambito respiratorio (TH3) per questo tipo di prodotti se utilizzati con specifiche unità elettroventilate 3M™ e consentono una facile manutenzione grazie a parti di ricambio e accessori sostituibili in modo rapido, semplice e intuitivo.
  • Possono essere utilizzati con una gamma di protezioni acustiche 3M™ Peltor™ nonché con il microfono integrato opzionale, per agevolare la comunicazione.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Black
Reusable
Flame Resistant Polyester
Standard
Flame Resistant Faceseal
Flame Resistant
None
Respirator Helmet
Yes
Polycarbonate Visor