Learn More
3M™ Versaflo™ M-Series Faceshields and Helmets
3M™ Versaflo™ M-Series Faceshields and Helmets can help protect your workers from a variety of respiratory and impact hazards while maintaining comfort. They are are lightweight, compact and easy to maintain.
Marca: 3M™ 7100258668
486.44 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Ottieni una protezione integrata e versatile da un'ampia gamma di pericoli industriali con gli elmetti 3M™ Versaflo™ con fodera serie M-400. Le fodere sono disponibili in un tessuto di nylon resistente adatto per le applicazioni nel settore edile e nell'industria pesante o in un tessuto poliaramidico ignifugo adatto per applicazioni con particelle calde, ad esempio in impianti di fusione, fonderie e altre applicazioni di lavorazione dei metalli.
- L'elmetto con fodera M-400 ha un design leggero, compatto e ben bilanciato che assicura la protezione delle vie respiratorie, della testa e del viso, nonché una copertura di testa, collo e spalle. In condizioni sicure, la visiera può essere sollevata senza rimuovere l'elmetto.
- La bardatura completamente regolabile include cinghie in tessuto per un'ottimale vestibilità e distribuzione del peso, mentre il deflettore consente agli utilizzatori di indirizzare il flusso d'aria all'interno del copricapo, garantendo maggiore controllo e comfort.
- La visiera offre un'eccellente visibilità periferica ed è realizzata in policarbonato rivestito per una maggiore resistenza ai graffi e agli agenti chimici.
- Soddisfano i più elevati requisiti prestazionali in ambito respiratorio (TH3) per questo tipo di prodotti se utilizzati con specifiche unità elettroventilate 3M™ e consentono una facile manutenzione grazie a parti di ricambio e accessori sostituibili in modo rapido, semplice e intuitivo.
Specifica
Black | |
Reusable | |
Polyaramid | |
Standard | |
Flame Resistant Shroud |
Flame Resistant | |
None | |
Helmet with Shroud | |
No | |
Polycarbonate Visor |