Learn More
3M™ Versaflo™ M-Series Faceshields and Helmets
3M™ Versaflo™ M-Series Faceshields and Helmets can help protect your workers from a variety of respiratory and impact hazards while maintaining comfort. They are are lightweight, compact and easy to maintain.
Marca:  3M™ 7100258667
210.63 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17825666
  • 305.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 11-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Ottieni una protezione estremamente integrata e versatile da un'ampia gamma di rischi legati a vie respiratorie, viso, occhi e testa con le visiere 3M™ Versaflo™ serie M-200.
  • Leggere, compatte e ben bilanciate, le nostre visiere sono dotate di varie opzioni, come le tenute facciali ignifughe per applicazioni con particelle calde. Progettati per la protezione da polveri, verniciatura a spruzzo o trattamento di prodotti chimici, i copricapi possono essere utilizzati in vari settori come agricoltura, edilizia, produzione di cibo e bevande, assistenza sanitaria, lavorazione della carta, produzione farmaceutica e lavorazione del legno.
  • La bardatura completamente regolabile include un'imbracatura in tessuto per una corretta vestibilità e distribuzione del peso, mentre il deflettore consente agli utilizzatori di indirizzare il flusso d'aria all'interno del copricapo, garantendo maggiore controllo e comfort.
  • La visiera abbina un'eccellente visibilità periferica a una buona nitidezza ottica, in policarbonato rivestito per una maggiore resistenza ai graffi e agli agenti chimici.
  • Soddisfano i requisiti prestazionali in ambito respiratorio (TH2 o TH3) se utilizzati con specifiche unità elettroventilate 3M™ e consentono una facile manutenzione grazie a parti di ricambio e accessori sostituibili in modo rapido, semplice e intuitivo.
  • Sono disponibili diverse opzioni da combinare con una gamma di protezioni acustiche 3M™ Peltor™ con tecnologia 3M™ Peltor™ LiteCom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Light Gray
Reusable
Polyethylene
Standard
Comfort Faceseal
Comfort Faceseal
None
Hood with Faceseal