Learn More
3M™ Versaflo™ S-Series Headcovers and Hoods
3M™ Versaflo™ S-Series Headcovers and Hoods offer a variety of options for faceseals, collars, shrouds, and suspensions, allowing you to choose the respiratory protection that provides the most value and comfort for your team.
Marca: 3M™ 7000000145
79.17 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Tessuto multiuso, a costo contenuto
- Copertura di testa, volto, collo e spalle
- Nessuna necessità di assemblaggio
- Colore bianco
- Smaltimento semplificato: i componenti possono essere separati
- Pronto all'uso non appena estratto dalla confezione
Specifica
1000 | |
Integrated Suspension Hood, Large, S-433L | |
Polypropylene | |
Large | |
GVP, Breathe-Easy™, V Series, T-300, T-600, T-800 | |
S-433 L | |
50.49 x 27 x 23.01 cm | |
27 cm |
NIOSH | |
White | |
Hood with Faceseal | |
Assembly, facility maintenance, machine operation, painting, sanding | |
PETG | |
1 Ea. | |
50.49 cm | |
23.01 cm |