Learn More
3M™ Versaflo™ S-Series Headcovers and Hoods
3M™ Versaflo™ S-Series Headcovers and Hoods offer a variety of options for faceseals, collars, shrouds, and suspensions, allowing you to choose the respiratory protection that provides the most value and comfort for your team.
Marca: 3M™ 7100015401
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Copricapo che assicura la protezione integrata di testa, volto, collo e spalle
- Protegge gli occhi e il volto in conformità alla normativa EN166: schizzi di liquidi e impatti a bassa potenza (livello F), pari alla stessa classificazione di resistenza agli impatti utilizzata per alcuni occhiali di protezione!
- Realizzato utilizzando un tessuto resistente, morbido e a basso rilascio di pelucchi, per elevati livelli di comfort
- Eccellente campo visivo, in particolare verso il basso.
- Nessuna necessità di assemblaggio
- Pronto per l'uso
Specifica
1000 | |
Integrated Suspension Hood, Large, S-433L-5 | |
Polipropilene | |
Large | |
Valvole per respiratori elettroventilati e ad aria compressa 3M™ | |
S-433 L-5 | |
19.88 x 10.63 x 9.06 pollici (50.49 x 27 x 23.01 cm) | |
50.49 cm | |
27 cm | |
23.01 cm |
NIOSH | |
Bianco | |
Cappa | |
Assemblaggio, manutenzione di impianti, funzionamento macchine, verniciatura, sabbiatura | |
PETG | |
Cassa da 5 | |
19.88 in. | |
10.63 in. | |
9.06 in. |