Learn More
Ansell™ VersaTouch™ 87-195 Series Blue Natural Rubber Latex Gloves
Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
Descrizione
- Chemical and liquid protection gloves
- Thickness of 0.35mm
- Provides good sensitivity
- Good price/quality ratio
Applications:
- Poultry processing
- Beef and pig processing
- Fish processing
- Janitorial use
- Cleaning
Specifica
Specifica
Materiale parte posteriore | Rubber Latex |
Certificazione/Conformità | Standard CATEGORY III EN 374, EN 388 : X010, EN 421 |
Materiale polso | Natural Rubber Latex |
Coating Material | Natural Rubber Latex |
Laboratory/Cleanroom Use | Sì |
Latex Free | No |
Product Type | Gloves |
Size | 10 |
Stile | 87-195 |
Spessore (sistema metrico) | 0.35 mm |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Ansell™ VersaTouch™ 87-195 Series Blue Natural Rubber Latex Gloves >