Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tappo con bordo in silicone Versilic™
Silicone biologically neutral Versilic™ Folding Skirt Stoppers.
27.90€ - 60.63€
Specifica
Materiale Silicone
Product Type Silicone Stopper
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) interno Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) interno Prezzo Quantità e disponibilità  
11754598
Vedere i documenti
Saint Gobain Life Sciences
467010-50
9.8 to 13.2 mm
33.15€
pezzi 50
Spedizione stimata: 20-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11764598
Vedere i documenti
Saint Gobain Life Sciences
467013-50
Da 12.1 a 15.6 mm
60.63€
pezzi 50
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11724608
Vedere i documenti
Saint Gobain Life Sciences
467020-20
Da 17.7 a 22.1 mm
45.90€
pezzi 20
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11734608
Vedere i documenti
Saint Gobain Life Sciences
46702510
Da 20.9 a 26.4 mm N/A N/A N/A
11744608
Vedere i documenti
Saint Gobain Life Sciences
467030-05
Da 27.6 a 36.3 mm
29.20€
pezzi 5
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Provides complete tightness on glass, metal or plastic containers regardless of their rims.
  • The turnover is molded to grip the outside of the container neck, providing a double seal in conjunction with the annular serrations on the hollow plug.
  • Can be perforated.
  • Remains watertight after several perforations.
  • Recommended for biological applications.
  • Temperatures between -60°C and +220°C.
Specifica
Specifica
Silicone
Silicone Stopper
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Saint Gobain Life Sciences Tappo con bordo in silicone Versilic™
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado