Learn More
Eppendorf™ Vessel Holder
For use with Eppendorf liquid handling products
Marca: Eppendorf™ 3113806000
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Vessel Holder
- Includes 1 x 15mm and 1 x 24mm
Specifica
Set of 1 x 15mm and 1 x 24mm | |
Vessel Holder |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Vessel Holder > Set of 1 x 15mm and 1 x 24mm