Learn More
3M™ Respiratori antiparticolato Vflex™
Filters airborne dust particles and non-volatile liquid particles. 3M™ VFlex™ Particulate Respirators use 3M™ Advanced Electret Filter Material for effective filtration with low breathing resistance.
39.45€
Specifica
Certificazione/Conformità | Direttiva della Comunità Europea 89/686/CEE, CE |
---|---|
Design Type | Pieghevole |
Monouso | Sì |
Tipo di filtro | FFP2 NR D |
Product Type | Respiratore per particolato |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15101047
|
3M™
7000030045 |
Regular |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
Effective respiratory protection for use in environments where workers will be exposed to airborne dust particles and non-volatile liquid particles.- Tested to EN 149:2001+A1:2009 “Respiratory protective devices – Filtering half masks to protect against particles – Requirements, testing, marking”.
- CE approved to the Personal Protective Equipment Directive.
- V-shaped pleats flex with mouth movement for easier talking and expand to help ease of breathing.
- Embossed front panel helps the respirator to retain its shape.
- Available in 2 sizes: 9152S is for suggested for users with small faces. 9152 fits the majority of users.
- Flat-fold design provides convenient storage prior to use.
- Even headband strap pressure improves comfort on the neck, face and head with a secure feel
- Adjustable, embedded metal detectable noseclip helps provide a custom fit and secure seal.
- 3M™ Advanced Electret Filter Material gives effective filtration with low breathing resistance for consistent high quality performance.
Specifica
Direttiva della Comunità Europea 89/686/CEE, CE | |
Sì | |
Respiratore per particolato | |
Per l'uso in concentrazioni di particelle solide e liquide non volatili | |
Confezione da 50 | |
Boccetta |
Pieghevole | |
FFP2 NR D | |
No | |
Sì | |
Particelle solide e di liquidi non volatili |