Learn More
3M™ VHB™ Tape
The strong, fast and easy way to create durable and reliable bonds, eliminating rivets, screws, bolts and welds. Designed for bonding where high temperature tolerance is needed, including applications that undergo a powder coat or liquid painting process.
114.00€ - 331.00€
Specifica
Product Type VHB Tape
Imballaggio Blister Pack
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Colore Dimensioni (L x P) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Dimensioni (L x P) Prezzo Quantità e disponibilità  
17227800
Vedere i documenti
3M™
7100123355
Transparent 11 m x 19 mm
191.00€
4 rotoli
Spedizione stimata: 16-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17237800
Vedere i documenti
3M™
7100123358
Gray 5.5 m x 19 mm
165.00€
4 rotoli
Spedizione stimata: 03-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17277800
Vedere i documenti
3M™
7100223836
Black 8 m x 19 mm
275.00€
4 rotoli
Spedizione stimata: 16-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17287800
Vedere i documenti
3M™
7100223843
Black 11 m x 19 mm
331.00€
4 rotoli
Spedizione stimata: 16-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17297800
Vedere i documenti
3M™
7100227350
Gray 11 m x 19 mm
114.00€
4 rotoli
Spedizione stimata: 16-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Fast and easy-to-use permanent bonding method provides high strength and long-term durability
  • Pressure sensitive adhesive bonds on contact to provide immediate handling strength
  • Virtually invisible fastening keeps surfaces smooth, even edges are invisible due to it's transparency
  • especially to high surface energy substrates
  • Can replace mechanical fasteners (rivets, welding, screws) or liquid adhesives: Eliminate drilling, grinding, refinishing, screwing, welding and clean-up
  • High dynamic stress absorption reduces vibration and impact stress
  • Creates a permanent seal against water, moisture and more
  • Industrial Professional Range: blister packaging with multi-language descriptions
  • Designed for indoor and outdoor use
Specifica
Specifica
VHB Tape
Blister Pack
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
3M™ VHB™ Tape