Learn More
Brady™ Vinyl Aisle Marking Tape
Il nastro per la marcatura di corridoi Aisle Marking è un modo facile e veloce per identificare corridoi e passaggi del proprio ambiente di lavoro
Marca: Brady™ 058202
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.22680kg
Descrizione
- Aisle Marking Tape is a quick, easy way to identify aisles and passageways in your facility.
Specifica
1 Roll | |
Permanent Rubber-based | |
Used to mark aisles and passageways | |
Vinyl | |
32.92 m x 50.80 mm | |
2 in. | |
Green | |
32.92 m |
108 ft. | |
Aisle Marking Tape - Green | |
Floor Marking Tape | |
-40°C to +80°C | |
0.034 mm | |
-40°F to +176°F | |
50.8 mm |