Learn More
Brady™ Vinyl Aisle Marking Tape
Il nastro per la marcatura di corridoi Aisle Marking è un modo facile e veloce per identificare corridoi e passaggi del proprio ambiente di lavoro
23.05€ - 43.45€
Specifica
Tipo di adesivo | Permanent Rubber-based |
---|---|
Materiale | Vinyl |
Da utilizzare con (applicazione) | Used to mark aisles and passageways |
Lunghezza (sistema imperiale) | 108 ft. |
Lunghezza (sistema metrico) | 32.92 m |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11761625
|
Brady™
058220 |
Blue | 32.92 m x 50.80 mm |
23.05€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11791625
|
Brady™
058223 |
Black | 32.92 m x 76.20 mm |
43.45€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11781625
|
Brady™
058222 |
Black | 32.92 m x 50.80 mm |
25.40€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11771625
|
Brady™
058221 |
Blue | 32.92 m x 76.20 mm |
43.45€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11741625
|
Brady™
058202 |
Green | 32.92 m x 50.80 mm |
23.05€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16609425
|
Brady™
058201 |
Red | 32.92 m x 50.80 mm |
23.05€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11751625
|
Brady™
058203 |
White | 32.92 m x 50.80 mm |
23.05€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10643955
|
Brady™
058200 |
Yellow | 32.92 m x 50.80 mm |
23.05€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 16-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Aisle Marking Tape is a quick, easy way to identify aisles and passageways in your facility.
Specifica
Permanent Rubber-based | |
Used to mark aisles and passageways | |
32.92 m | |
-40°F to +176°F | |
0.034 mm |
Vinyl | |
108 ft. | |
1 Roll | |
-40°C to +80°C |