Learn More
Brady™ Vinyl Cloth Tape for M611, BMP61 and BMP71
Once applied, this repositionable vinyl cloth label is there to stay...unless you want to change it.
Marca:  Brady™ 062677
Codice prodotto. 11542985
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Adhesive and cloth backing offers excellent holding power, while allowing for clean removal and repositioning
  • Sticks to any clean, dry surface
  • Specially formulated topcoat for excellent print quality
  • Semi-gloss finish for crisp, clean look
Specifica
Specifica
Not Autoclavable
White
Vinyl Cloth (B-498)
Non-sterile
BMP™61, BMP™71, BradyPrinter M611, TLS 2200™ and TLS-PC LINKTM Thermal Labeling Systems
1 Tape
0.185 mm
9.5 mm
Repositionable Rubber
Semi-Gloss
Thermal Transfer
Asset Tracking, Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, Electrical Labeling, General Identification
1
-40°C to +80°C
9.1 m