Learn More
Brady™ Vinyl Cloth Tape for M611, BMP61 and BMP71
Once applied, this repositionable vinyl cloth label is there to stay...unless you want to change it.
61.14€ - 110.47€
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Tipo di adesivo Repositionable Rubber
Colore White
Finitura Semi-Gloss
Materiale Vinyl Cloth (B-498)
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Larghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Larghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11522985
Vedere i documenti
Brady™
062675
6.1 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11532985
Vedere i documenti
Brady™
062676
8.1 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11542985
Vedere i documenti
Brady™
062677
9.5 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11562965
Vedere i documenti
Brady™
062658
12.7 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Adhesive and cloth backing offers excellent holding power, while allowing for clean removal and repositioning
  • Sticks to any clean, dry surface
  • Specially formulated topcoat for excellent print quality
  • Semi-gloss finish for crisp, clean look
Specifica
Specifica
Not Autoclavable
White
Vinyl Cloth (B-498)
Non-sterile
BMP™61, BMP™71, BradyPrinter M611, TLS 2200™ and TLS-PC LINKTM Thermal Labeling Systems
1 Tape
0.185 mm
Repositionable Rubber
Semi-Gloss
Thermal Transfer
Asset Tracking, Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, Electrical Labeling, General Identification
1
-40°C to +80°C
9.1 m