Learn More
Brady™ Vinyl Marking Tape
Il nastro per la marcatura di corridoi Aisle Marking è un modo facile e veloce per identificare corridoi e passaggi del proprio ambiente di lavoro
Marca:  Brady™ 058253
Codice prodotto. 11731635
  • 44.55€ / 1 rotolo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Aisle Marking Tape is a quick, easy way to identify aisles and passageways in your facility.
Specifica
Specifica
AMT-3-WHITE
32.92 m x 76.20 mm
108 ft.
1 Roll
-40°C to +80°C
3 in.
Permanent Rubber-based
Vinyl
Aisle Marking Tape - White
Used to mark aisles and passageways
32.92 m
-40°F to +176°F
0.034 mm
76.2 mm
White
Floor Marking Tape