Learn More
Brady™ Vinyl Marking Tape
Il nastro per la marcatura di corridoi Aisle Marking è un modo facile e veloce per identificare corridoi e passaggi del proprio ambiente di lavoro
44.55€
Specifica
Tipo di adesivo | Permanent Rubber-based |
---|---|
Dimensioni (L x P) | 32.92 m x 76.20 mm |
Materiale | Vinyl |
Lunghezza (sistema imperiale) | 108 ft. |
Lunghezza (sistema metrico) | 32.92 m |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11721635
|
Brady™
058252 |
Green |
44.55€
1 rotolo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11711635
|
Brady™
058251 |
Red |
44.55€
1 rotolo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11731635
|
Brady™
058253 |
White |
44.55€
1 rotolo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11701635
|
Brady™
058250 |
Yellow |
44.55€
1 rotolo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Aisle Marking Tape is a quick, easy way to identify aisles and passageways in your facility.
Specifica
Permanent Rubber-based | |
Vinyl | |
32.92 m | |
-40°F to +176°F | |
0.034 mm | |
76.2 mm |
32.92 m x 76.20 mm | |
108 ft. | |
1 Roll | |
-40°C to +80°C | |
3 in. |