Learn More
3M™ Vinyl Tape 471F
Commonly used for marking hazards and aisles, color-coding, paint masking, decorative trim, splicing, and more. Made from vinyl backing with rubber adhesive, our versatile tape resists scrapes, wear, and weathering for long lasting use.
2010.00€ - 2075.00€
Specifica
Dimensioni (L x P) | 50 mm x 33 m |
---|---|
Altezza (sistema metrico) | 0.1 mm |
Lunghezza (sistema metrico) | 32.9 m |
Spessore | 0.14 mm |
Larghezza (sistema metrico) | 5.1 cm |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
17207780
|
3M™
7000048401 |
Black |
2075.00€
24 rotoli |
Spedizione stimata: 05-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17257770
|
3M™
7000028850 |
Red |
2010.00€
24 rotoli |
Spedizione stimata: 05-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17267770
|
3M™
7000028851 |
Blue |
2075.00€
24 rotoli |
Spedizione stimata: 05-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17277770
|
3M™
7000028852 |
Yellow |
2010.00€
24 rotoli |
Spedizione stimata: 05-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17287770
|
3M™
7000028853 |
White |
2010.00€
24 rotoli |
Spedizione stimata: 05-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17297770
|
3M™
7000028855 |
Green |
2075.00€
24 rotoli |
Spedizione stimata: 05-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Maintains its color when exposed to abrasion, wear and many solvents
- Unique stretch properties enable tape to remain stretched to conform to uneven surfaces without lifting and retracting
- Ideal for use on curved and irregular surfaces
- Easy to apply, excellent holding strength on many surfaces
- Available in many distinctive colours (yellow, white, red, black, brown, green, orange, purple, blue and transparent)
- Available in a wide variety of vivid colours and sizes
Specifica
50 mm x 33 m | |
32.9 m | |
5.1 cm |
0.1 mm | |
0.14 mm |
Titolo del prodotto
3M™ Vinyl Tape 471F