Learn More
Vinylphosphonic acid, 90%, technical, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15532293
50 g
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1746-03-8
Formula molecolare C2H3O3P
Molecular Weight (g/mol) 106.02
Numero MDL MFCD00043866
InChI Key ZTWTYVWXUKTLCP-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo vinylphosphonic acid, phosphonic acid, ethenyl-, homopolymer, vinyl-phosphonicaci, ethenephosphonicacid, ethenylphosphonicacid, ethenyl-phosphonicaci, ethylenephosphonicacid, phosphonic acid, p-ethenyl-, homopolymer, acmc-1bvr6, poly vinylphosphonic acid
PubChem CID 168725
IUPAC Name ethenylphosphonic acid
SMILES [O-]P([O-])(=O)C=C
Specifica
Materiale o nome chimico Vinylphosphonic acid
Punto di fusione 36.0°C
Densità 1.3700g/mL
Punto d'infiammabilità 113°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 88% min. (Acid)
Formula lineare H2C=CHP(O)(OH)2
Quantità 50 g
Gravità specifica 1.37
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 108.03
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Vinylphosphonic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Titolo del prodotto
Vinylphosphonic acid, 90%, technical, Thermo Scientific Chemicals >