Learn More
SI Analytics™ Basic Unit for Optical Detection
SI Analytics™ Basic Unit for Optical Detection includes ViscoPump II and a mini keyboard.
Marca:  SI Analytics™ 285415709
Codice prodotto. 10551013
  • 11840.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Compatable with voltages of 95V to 230V
  • Includes 1pc. ViscoPump II and mini keyboard
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
ViscoPump II And Mini Keyboard
230 V
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
SI Analytics™ Basic Unit for Optical Detection > Voltage: 230V