Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ VisiLED Controller
The VisiLED Controllers are the core of the VisiLED system to control the VisiLED light heads.
494.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Stereo Microscopy Illumination |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | VisiLED Ringlights or Transmitted Light Stage |
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16637105
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
400080 |
VisiLED Standard Controller MC1100 | VisiLED Ringlights or Transmitted Light Stage |
494.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- The compact MC1100 allows the settings of various illumination parameters including light intensity, segment modes and change of illumination direction while the MC1500 offers this for two light heads.
- Extra-fine smooth dimming.
- MC1500 offers an external trigger to start strobe function frequencies netween 15-5 KHz.
- MC1500 offers optional PC control via RS232 and footswitch control.
- Advanced setting options for optimum contrast.
- Ergonomics and blindfold operation.
- MC1500 offers control of two channels.
- Save up to four complex illumination scenarios with MC1500.
Specifica
Stereo Microscopy Illumination | |
VisiLED Ringlights or Transmitted Light Stage |
Titolo del prodotto
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ VisiLED Controller